Läs mer
L-glutaminsyra 5-bensylester, 99 %
Produktkod. 11429727
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429727 1 g 1g
11439727 5 g 5g
11449727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22184.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1676-73-9 | C12H15NO4 | 237,255 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1676-73-9
Molekylformel C12H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 237.255
MDL-nummer MFCD00002633
InChI-nyckel BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Synonym h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
PubChem CID 122337
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-oxo-5-fenylmetoxipentansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Smältpunkt 162°C to 165°C
Beilstein 1885646
Kvantitet 1 g
Formel vikt 237.26
Optisk rotation +23° (c=1 in Acetic Acid)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.