Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-glutaminsyra 5-metylester, 99 %
Produktkod. 11426656
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426656 100 g 100g
11406656 5 g 5g
11416656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426656 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B24859.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1499-55-4 | C6H11NO4 | 161.157 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1499-55-4
Molekylformel C6H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 161.157
MDL-nummer MFCD00002632
InChI-nyckel ZGEYCCHDTIDZAE-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-glutamic acid 5-methyl ester, h-glu ome-oh, polymethylglutamate, 2s-2-amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, l-glutamic acid gamma-methyl ester, 5-methyl l-glutamate, l-glutamic acid, 5-methyl ester, 2s-2-amino-5-methoxy-5-oxo-pentanoic acid, 2s-2-amino-4-methoxycarbonyl butanoic acid
PubChem CID 68662
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-metoxi-5-oxopentansyra
LEDER COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid 5-methyl ester
Smältpunkt 182°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 161.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.