Läs mer
L-glutaminsyra 5-tert-butyl 1-metylesterhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15428436
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15428436 5 g 5g
15418436 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63661.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 6234-01-1 | C10H20ClNO4 | 253,72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6234-01-1
Molekylformel C10H20ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 253.72
MDL-nummer MFCD00153438
InChI-nyckel YIFPACFSZQWAQF-RZUXQYDTNA-N
Synonym h-glu otbu-ome.hcl, l-glutamic acid 5-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride, h-glu otbu-ome hcl, 5-tert-butyl 1-methyl l-glutamate hydrochloride, h-glu otbu-ome inverted exclamation mark currencyhcl, h-glu otbu-ome hydrochloride, s-5-tert-butyl 1-methyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu otbu-omehcl, 5-tert-butyl 1-methyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, glu otbu-ome.hcl
PubChem CID 16218751
IUPAC-namn 5-O-tert-butyl-1-O-metyl-(2S)-2-aminopentandioat;hydroklorid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)OC)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid 5-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride
Beilstein 3572140
Kvantitet 5 g
Formel vikt 253.72
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.