Läs mer
L-glutaminsyra 5-tert-butyl 1-metylesterhydroklorid, TRC
Produktkod. 30394903
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30394903 1 g
1 options
Produktkod. 30394903 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG5969851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic Acid 5-tert-Butyl 1-Methyl Ester Hydrochloride
CAS 6234-01-1
Molekylformel C10H20ClNO4
Kvantitet 1 g
Synonym L-Glutamic Acid 5-(1,1-Dimethylethyl) 1-Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (S)-2-Amino-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H19NO4.ClH/c1-10(2,3)15-8(12)6-5-7(11)9(13)14-4;/h7H,5-6,11H2,1-4H3;1H/t7-;/m0./s1
LEDER Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn 5-O-tert-butyl 1-O-metyl (2S)-2-aminopentanedioat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 253.72
Formel vikt 253.1081