Läs mer
L-Glutamic acid 5-tert-butyl ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15479798
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15479798 5 g 5g
15469798 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63223.06
 Begränsad artikel
I lager
L-glutaminsyra 5-tert-butylester används som en fin kemisk mellanprodukt, farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-glutaminsyra 5-tert-butylester används som en fin kemisk mellanprodukt, farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Svårt löslig
i vatten; praktiskt taget olöslig i etanol eller eter.
Anmärkningar
Värmekänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2419-56-9
Molekylformel C9H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 203.238
MDL-nummer MFCD00038580
InChI-nyckel OIOAKXPMBIZAHL-LURJTMIESA-N
PubChem CID 7010573
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-5-oxopentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid 5-tert-butyl ester
Beilstein 2049031
Synonym h-glu otbu-oh, l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, h-glu o-t-bu-oh, 2s-2-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, l-gamma-t-butyl glutamate, l-glutamic acid,5-1,1-dimethylethyl ester, 5-tert-butyl l-glutamate, l-glutamic acid, 5-1,1-dimethylethyl ester, glu otbu, glu tbu
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten; praktiskt taget olösligt i etanol eller eter.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 203.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.