Läs mer
L-glutaminsyra, 98,5 till 101,5 % (torr bas), Ultrapure
Produktkod. 15845288 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15845288 1 kg Plastflaska 1kg
15855288 5 kg Plastflaska 5kg
15865288 25 kg Plastflaska 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15845288 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J16215.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.89 SEK
    857.65 SEK / 1kg
    Save 98.24 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147,13 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-86-0
Molekylformel C5H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 147.13
MDL-nummer MFCD00002634
InChI-nyckel WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamic acid, glutamic acid, 2 s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
IUPAC-namn (2S)-2-aminopentandisyra
LEDER C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid
Smältpunkt 189 °C till 192 °C (dekomposition)
Anteckningar om analysprocent Torr basis
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723801
Densitet 1.525
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 147.13
Procent renhet 98,5 till 101,5 %
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.