Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-glutaminsyra, 99 %
Produktkod. 11458850
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458850 500 g 500g
11477277 250 g 250g
11467277 1000 g 1000g
11487277 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11458850 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A15031.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.97 SEK
    575.65 SEK / 500g
    Save 65.32 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147,13 g/mol
Det används som en kiral byggsten i syntesen av (S)-isomeren av -butyrolakton-4-karboxylsyra. L-glutaminsyra används ofta inom medicin, livsmedelsförädling, industri, etc.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den används som en kiral byggsten i syntesen av (S)-isomeren av -butyrolakton-4-karboxylsyra. L-glutaminsyra används ofta inom medicin, livsmedelsförädling, industri, etc.
Löslighet Det är mycket
svagt lösligt i kallt vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-86-0
Molekylformel C5H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 147.13
MDL-nummer MFCD00002634
InChI-nyckel WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
IUPAC-namn (2S)-2-aminopentandisyra
LEDER NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid
Smältpunkt 189 °C till 192 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall ≥99%
Beilstein 1723801
Merck Index 14,4469
Löslighetsinformation Den är mycket lätt löslig i kallt vatten.
Densitet 1.525
Kvantitet 500 g
Formel vikt 147.13
Optisk rotation +31° (c=5 i 5N HCl)
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.