Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(+)-glutaminsyra, 99 %
Produktkod. 11925331 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11925331 5 kg Plasttrumma 5kg
10502751 100 g Plastflaska -
10409450 250 g Plastflaska 250g
10458880 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11925331 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 156210050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3193.71 SEK
    2867.65 SEK / 5kg
    Save 326.06 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-86-0
Molekylformel C5H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 147.13
MDL-nummer MFCD00002634
InChI-nyckel WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
IUPAC-namn (2S)-2-aminopentandisyra
LEDER NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Glutamic acid
Ammonium Max 200 ppm.
Färg Vitt
Klor (Cl) Max 200 ppm.
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) 30 ppm max.
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 0,5 % (105 °C, 3 timmar) max.
Andra aminosyror Inte upptäckbart
Förpackning Plasttrumma
Linjär formel HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation +30,5° till +32,5° (20 °C, 589 nm) (på torkat ämne) (c=10, 2N HCl)
Sulfat 300 ppm max.
Sulfaterad ask 0,1% max.
Sublimeringspunkt >200
Specifikt rotationsförhållande +32,00 (20,00 °C c=10,2N HCl)
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 147.13
Procent renhet 98,5 till 100,5 % (på torkat ämne)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.