Läs mer
L-glutaminsyra, 99+%, mononatriumsalt, MP Biomedicals
Produktkod. 11475192 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475192 1 kg 1kg
11455192 100 g 100g
11465192 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475192 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219467791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.00 SEK
    1787.70 SEK / 1kg
    Save 92.30 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
CAS: 142-47-2 | C5H8NNaO4 | 169.11 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 142-47-2
Molekylformel C5H8NNaO4
Molekylvikt (g/mol) 169.11
MDL-nummer MFCD00150138
InChI-nyckel LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYNA-M
Synonym natriumglutaminat, sodium glutamate, glutamate sodium, monosodioglutammato, sodium l-glutamate, glutammato monosodico, monosodium l-glutamate, sodium hydrogen glutamate, monosodium glutamate, glutamic acid, monosodium salt
PubChem CID 86748263
IUPAC-namn natrium-2-amino-4-karboxibutanoat
LEDER [Na+].NC(CCC(O)=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic Acid, 99+%
Namnnotering Mononatriumsalt
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 169.1
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Cellkultur