Läs mer
L-glutaminsyra,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 17837676 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
0.1kg
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17837676 100 g 0.1kg
11374229 1 kg 1kg
11384229 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17837676 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02101793.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 SEK
    338.85 SEK / 0.1kg
    Save 17.15 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Molekylärbiologi, Cellbiologi
Kemiska identifierare
CAS 56-86-0
Molekylformel C5H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 147.13
MDL-nummer MFCD00002634
InChI-nyckel WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
LEDER NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic Acid
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
Densitet 1,538 g/ml vid 20 °C (lit.)
IUPAC-namn 2-aminopentandisyra
Kvantitet 100 g
Formel vikt 147.1
Kvalitet Biokemisk
Fysisk form Pulver