Läs mer
L-glutaminsyra alfa-(7-amido-4-metylkumarin), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15446609
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446609 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 15446609 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64847.MF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98516-76-8 | C15H16N2O5 | 304.302 g/mol
Ett fluorogent substrat för aminopeptidas a, som producerar en blå fluorescerande lösning vid klyvning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ett fluorogent substrat för aminopeptidas a, som producerar en blå fluorescerande lösning vid klyvning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid alpha-(7-amido-4-methylcoumarin)
CAS 98516-76-8
Färg Vitt
Molekylformel C15H16N2O5
MDL-nummer MFCD00051217
Synonym l-glutamic acid alpha-7-amido-4-methylcoumarin, glu-nh-med, 4s-4-amino-5-4-methyl-2-oxochromen-7-yl amino-5-oxopentanoic acid, s-4-amino-5-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl amino-5-oxopentanoic acid, 4s-4-amino-4-4-methyl-2-oxochromen-7-yl carbamoyl butanoic acid, ambotzhaa7670, 7-alpha-glutamyl-4-methylcoumarylamide, h-glu-amc, alpha-glutamyl-7-amino-4-methylcoumarylamide, n-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl-l-, a-glutamine
InChI-nyckel USALUSONPMPEKY-NSHDSACASA-N
LEDER CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)NC(=O)C(CCC(=O)O)N
IUPAC-namn (4S)-4-amino-5-[(4-metyl-2-oxokromen-7-yl)amino]-5-oxopentansyra
Molekylvikt (g/mol) 304.302
Kvantitet 50 mg
PubChem CID 126959
Formel vikt 304.3
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.