Läs mer
L-Glutamic Acid alpha-tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Glutamic Acid alpha-tert-Butyl Ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 203.1158 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |