missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Glutamic Acid-d5, TRC

Produktkod. 30390269
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30390269 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30390269 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG59696310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Glutamic Acid-d5
CAS 2784-50-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C5 2H5 H4 N O4
Kvantitet 10 mg
Synonym L-Glutamic-2,3,3,4,4-d5 acid (9CI, ACI), Glutamic-2,3,3,4,4-d5 acid, L- (7CI, 8CI), L-[2,3,3,4,4-2H5]Glutamic acid, Glutamic-2,3,3,4,4-d5 acid, L-Glutamic Acid-2,3,3,4,4-D5, (2S)-2-Aminopentanedioic-2,3,3,4,4-d5 acid, L-Glutamic Acid-d5
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2,3D
LEDER [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-2,3,3,4,4-pentadeuteriopentanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 152.16
Formel vikt 152.0845
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.