missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-glutaminsyra dibenzylester 4-toluensulfonat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Glutamic acid dibenzyl ester 4-toluenesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO4.C7H8O3S/c20-17(19(22)24-14-16-9-5-2-6-10-16)11-12-18(21)23-13-15-7-3-1-4-8-15;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-10,17H,11-14,20H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t17-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 499.1665 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?