Läs mer
L-glutaminsyra dibenzylester 4-toluensulfonat, TRC
Produktkod. 30240962
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30240962 1 g -
30240957 500 mg -
30240780 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30240962 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG5970931G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2791-84-6
Molekylformel C26H29NO7S
Molekylvikt (g/mol) 499.58
Synonym L-Glutamic acid, 1,5-bis(phenylmethyl) ester, 4-methylbenzenesulfonate (1:1) (ACI), L-Glutamic acid, bis(phenylmethyl) ester, 4-methylbenzenesulfonate (9CI), Glutamic acid, dibenzyl ester, p-toluenesulfonate (6CI, 7CI), Glutamic acid, dibenzyl ester, p-toluenesulfonate, L- (8CI), L-Glutamic acid dibenzyl ester p-toluenesulfonate, L-Glutamic acid dibenzyl ester tosylate, Dibenzyl L-glutamate p-toluenesulfonate, Dibenzyl L-glutamate tosylate, H-L-Glu(Obzl)-Obzl tosylate salt, L-glutamic acid dibenzyl ester 4-toluenesulfonate
IUPAC-namn dibenzyl (2S)-2-aminopentanedioat; 4-metylbensensulfonsyra
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.N[C@@H](CCC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid dibenzyl ester 4-toluenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C19H21NO4.C7H8O3S/c20-17(19(22)24-14-16-9-5-2-6-10-16)11-12-18(21)23-13-15-7-3-1-4-8-15;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-10,17H,11-14,20H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t17-;/m0./s1
Kvantitet 1 g
Formel vikt 499.1665