Läs mer
L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride, 98%
Produktkod. 15480369
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480369 1 g 1g
15478396 250 mg 250mg
15490369 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480369 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63598.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4561-10-8 | C19H22ClNO4 | 363.84 g/mol
L-glutaminsyradibensylesterhydrokloridoxalat som används som mellanprodukt i farmaceutisk och kemisk syntes. Används även inom medicinforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-glutaminsyradibensylesterhydrokloridoxalat används som mellanprodukt i farmaceutisk och kemisk syntes. Används även inom medicinforskning.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4561-10-8
MDL-nummer MFCD00035103
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride
Färg Vitt
Molekylformel C19H22ClNO4
Synonym s-dibenzyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu obzl-obzl.hcl, l-glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride, l-glutamic acid, bis phenylmethyl ester, hydrochloride, s-dibenzyl 2-aminopentanedioate hcl, dibenzyl l-glutaminate hydrochloride, glutamic acid, dibenzyl ester, hydrochloride, l, 1,5-dibenzyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu obzl-obzl.hci, h-glu obzl-obzl hcl
InChI-nyckel GRGJVECUQLAEDM-LMOVPXPDSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)OCC2=CC=CC=C2)N.Cl
IUPAC-namn dibensyl(2S)-2-aminopentandioat;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 363.84
Kvantitet 1 g
PubChem CID 199613
Formel vikt 363.84
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.