Läs mer
L-glutaminsyra-dietylesterhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15452262 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452262 5 g 5g
15482262 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15452262 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459260050
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 1118-89-4
Molekylformel C9H17NO4·HCl
Molekylvikt (g/mol) 239.7
InChI-nyckel WSEQLMQNPBNMSL-FJXQXJEOSA-N
Synonym l-glutamic acid diethyl ester hydrochloride, diethyl l-glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet.hcl, diethyl glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet hcl, s-diethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, diethyl l-glutaminate hydrochloride, 1,5-diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, l-glutamic acid, diethyl ester, hydrochloride, diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride
PubChem CID 73960
IUPAC-namn dietyl(2S)-2-aminopentandioat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)CCC(C(=O)OCC)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 108,0 °C till 110,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation (5 % i vatten) Klar, färglös
Formel vikt 239.7
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.