Läs mer
L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride, 98%
Produktkod. 15455908
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455908 5 g 5g
15465908 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59551.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1118-89-4 | C9H18ClNO4 | 239.696 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1118-89-4
Molekylformel C9H18ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 239.696
MDL-nummer MFCD00012509
InChI-nyckel WSEQLMQNPBNMSL-FJXQXJEOSA-N
Synonym l-glutamic acid diethyl ester hydrochloride, diethyl l-glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet.hcl, diethyl glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet hcl, s-diethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, diethyl l-glutaminate hydrochloride, 1,5-diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, l-glutamic acid, diethyl ester, hydrochloride, diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride
PubChem CID 73960
IUPAC-namn dietyl(2S)-2-aminopentandioat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)CCC(C(=O)OCC)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 108°C to 110°C
Linjär formel C2H5OCOCH2CH2CH(NH2)COOC2H5·HCl
Beilstein 214-270-
Kvantitet 5 g
Formel vikt 239.7
Optisk rotation +22° (c=1 in H2O)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.