Läs mer
L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, 98+%
Produktkod. 11346646
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11346646 5 g 5g
11356646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11346646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03764.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23150-65-4 | C7H13ClNO4 | 210.63 g/mol
L-glutaminsyradimetylesterhydroklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-glutaminsyradimetylesterhydroklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i
vatten, metanol (50 mg/ml).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23150-65-4
Molekylformel C7H13ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 210.63
MDL-nummer MFCD00038879
InChI-nyckel BPHCSYSXOKTCMA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, h-glu ome-ome.hcl, dimethyl l-glutamate hydrochloride, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, unii-185vc5x3pf, 1,5-dimethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu ome-ome inverted exclamation mark currencyhcl, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hcl, glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl glutamic acid hydrochloride
PubChem CID 12917568
IUPAC-namn dimetyl-(2S)-2-aminopentandioat;hydroklorid
LEDER [Cl].COC(=O)CCC(N)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 99°C to 103°C
Beilstein 4238829
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol (50mg/ml).
Kvantitet 5 g
Odör Odorless
Formel vikt 211.65
Optisk rotation +26° (c=5 in Water)
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.