Läs mer
L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, 99%, pure
Produktkod. 11925391 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11925391
Brand: Thermo Scientific Acros 441940500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 23150-65-4 | C7H13ClNO4 | 210.63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23150-65-4
Molekylformel C7H13ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 210.63
MDL-nummer MFCD00038879
InChI-nyckel BPHCSYSXOKTCMA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, h-glu ome-ome.hcl, dimethyl l-glutamate hydrochloride, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, unii-185vc5x3pf, 1,5-dimethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu ome-ome inverted exclamation mark currencyhcl, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hcl, glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl glutamic acid hydrochloride
PubChem CID 12917568
IUPAC-namn dimetyl-(2S)-2-aminopentandioat;hydroklorid
LEDER [Cl].COC(=O)CCC(N)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 91°C to 93°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Kvantitet 50 g
Specifik rotation 26
Formel vikt 211.65
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.