Läs mer
L-glutaminsyra dimetylesterhydroklorid, TRC
Produktkod. 30404215
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30404215 25 g
1 options
Produktkod. 30404215 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG59697025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl L-Glutamate Hydrochloride
CAS 23150-65-4
Molekylformel C7 H13 N O4 . Cl H
Kvantitet 25 g
Synonym L-Glutamic acid, 1,5-dimethyl ester, hydrochloride (1:1), Glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride, L- (7CI,8CI), L-Glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride (9CI), Dimethyl (S)-2-aminopentanedioate hydrochloride, Dimethyl L-glutamate hydrochloride, Dimethyl glutamate hydrochloride, Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, NSC 83254
InChI formel InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
LEDER Cl.COC(=O)CC[C@H](N)C(=O)OC
IUPAC-namn dimetyl(2S)-2-aminopentanedioat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 211.6434
Formel vikt 211.0611