Läs mer
L-Glutamic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 11462624 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11462624 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 11462624 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer G/0515/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 56-86-0
Smältpunkt 205°C
Färg White
pH 3.3
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C5H9NO4
MDL-nummer MFCD00002634
Kvantitet 100 g
Synonym l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
InChI-nyckel WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC(CCC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-aminopentanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 147.13
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
Formel vikt 147.13g/mol
Fysisk form Solid