Läs mer
L-glutaminsyra, fri syra,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11394239 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394239 100 g 100g
11304249 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394239 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210180080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00 SEK
    385.58 SEK / 100g
    Save 19.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
CAS: 142-47-2 | C5H8NNaO4 | 169.11 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 142-47-2
Molekylformel C5H8NNaO4
Molekylvikt (g/mol) 169.11
MDL-nummer MFCD00150138
InChI-nyckel LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYNA-M
Synonym natriumglutaminat, sodium glutamate, glutamate sodium, monosodioglutammato, sodium l-glutamate, glutammato monosodico, monosodium l-glutamate, sodium hydrogen glutamate, monosodium glutamate, glutamic acid, monosodium salt
PubChem CID 86748263
IUPAC-namn natrium-2-amino-4-karboxibutanoat
LEDER [Na+].NC(CCC(O)=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid Monosodium Salt
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
Densitet 1,538 g/ml vid 20 °C
Kvantitet 100 g
Formel vikt 187.13
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Biokemisk
Fysisk form Pulver