missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Glutamic Acid gamma-p-Nitroanilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Glutamic Acid gamma-p-Nitroanilide |
| CAS | 7300-59-6 |
| Molekylformel | C11 H13 N3 O5 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N-(4-Nitrophenyl)-L-glutamine, 2-Amino-4'-nitroglutaranilic Acid, L-Glutamic Acid γ-p-Nitroanilide, L-Glutamyl-4-nitroanilide, L-γ-Glutamyl-p-nitroanilide, γ-Glutamyl-p-nitroanilide, γ-L-Glu-p-nitroanilide, γ-L-Glutamyl-p-nitroanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O5/c12-9(11(16)17)5-6-10(15)13-7-1-3-8(4-2-7)14(18)19/h1-4,9H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-5-(4-nitroanilino)-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.24 |
| Formel vikt | 267.0855 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?