Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(+)-glutaminsyrahydroklorid, 99 %
Produktkod. 10286210 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10286210 100 g Glasflaska 100g
10091860 500 g Glasflaska 500g
10137943 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10286210 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 165231000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 138-15-8 | C5H10ClNO4 | 183,588 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138-15-8
Molekylformel C5H10ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 183.588
MDL-nummer MFCD00012619
InChI-nyckel RPAJSBKBKSSMLJ-DFWYDOINSA-N
Synonym l-glutamic acid hydrochloride, s-2-aminopentanedioic acid hydrochloride, l-+-glutamic acid hydrochloride, glutamic acid hydrochloride, unii-m0c2sp444t, glu hcl, acidogen, acidulin, gastuloric, glutamidin
PubChem CID 2723891
IUPAC-namn (2S)-2-aminopentandisyra;hydroklorid
LEDER C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Glutamic acid hydrochloride
Namnnotering 99%
Ammonium Max 200 ppm.
Arsenik (As) 1 ppm max.
pH 1 till 2,5 (2,5 % soln vid 25 °C)
Färg Vitt
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) Max 10 ppm.
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 0,5% max. (105 °C, 5 timmar)
Andra aminosyror 0,5% max. (TLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·HCl
Beilstein 04, 488
Specifik rotation +25,2° till +25,8° (20 °C, 589 nm) (c=10, 2N HCl)
Sulfat Max 200 ppm.
Merck Index 15, 4505
Transmittans 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1 cm cell
Sulfaterad ask 0,1% max.
Specifikt rotationsförhållande +25,50° (20 °C c=10,2N HCl)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 183.59
Procent renhet 98,5 till 101,5 %
Fysisk form Fint kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(+)-Glutamic acid hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.