Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-glutaminsyrahydroklorid, 99 %
Produktkod. 11414154
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414154 1000 g 1000g
11424154 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414154 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A12505.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 138-15-8 | C5H10ClNO4 | 183.588 g/mol
L-glutaminsyrahydroklorid används som matsmältningshjälp. Det används i cellodling som en komponent i MEM-lösning av icke-essentiella aminosyror. Det har använts som en kvävekälla i kulturen av Aspergillus fumigatus NRRL 2436 för fumagillinproduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
L-glutaminsyrahydroklorid används som matsmältningshjälpmedel. Det används i cellodling som en komponent i MEM-lösning av icke-essentiella aminosyror. Det har använts som en kvävekälla i kulturen av Aspergillus fumigatus NRRL 2436 för fumagillinproduktion.
Löslighet Lösligt i
vatten (490 g/L).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138-15-8
Molekylformel C5H10ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 183.588
MDL-nummer MFCD00012619
InChI-nyckel RPAJSBKBKSSMLJ-DFWYDOINSA-N
Synonym l-glutamic acid hydrochloride, s-2-aminopentanedioic acid hydrochloride, l-+-glutamic acid hydrochloride, glutamic acid hydrochloride, unii-m0c2sp444t, glu hcl, acidogen, acidulin, gastuloric, glutamidin
PubChem CID 2723891
IUPAC-namn (2S)-2-aminopentandisyra;hydroklorid
LEDER C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid hydrochloride
Smältpunkt 203°C (decomposition)
Beilstein 3565569
Merck Index 14,4469
Löslighetsinformation Soluble in water (490g/L).
Densitet 1.525
Kvantitet 1000 g
Formel vikt 183.59
Optisk rotation +23° (c=6 in Water)
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Glutamic acid hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Glutamic acid, hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.