Läs mer
L-glutaminsyra hydroklorid, TRC
Produktkod. 30393085
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30393085 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30393085 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG5970102.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic Acid HCl
CAS 138-15-8
Molekylformel C5 H9 N O4 . Cl H
Kvantitet 2.5 g
Synonym L-Glutamic acid, hydrochloride (1:1), Glutamic acid, hydrochloride, L- (7CI,8CI), L-Glutamic acid, hydrochloride (9CI), 2-Aminopentanedioic acid hydrochloride, Acidalin, Acidogen, Acidoride, Acidothyn, Acidulen, Acidulin, Aciglumin, Aclor, Acridogen, Acridoride, Antalka, Gastuloric, Glusatin, Glutamic acid hydrochloride, Glutamic acid monohydrochloride, Glutamidin, Glutan HCl, Glutan Hydrochloric, Glutan hydrochloride, Glutasin, Hydrionic, Hypochylin, L(+)-Glutamic acid hydrochloride, L-Glutamic acid monohydrochloride, Muriamic, NSC 9239, Pepsdol, Pepsidol
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4.ClH/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H/t3-;/m0./s1
LEDER Cl.N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-aminopentanedioinsyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 183.59
Formel vikt 183.0298