Läs mer
l-Glutamic Acid, Millipore™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Glutamic Acid |
| Smältpunkt | 160°C |
| MDL-nummer | MFCD00002634 |
| Synonym | L-Glutamic acid, L-α-Aminoglutaric acid, Glu, L-alpha-Aminoglutaric acid, L-Glutamic acid |
| Densitet | 1.54 g/cm3 at 20°C |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.13 |
| Kvantitet | 250 g |
| Kvalitet | Research |