missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Glutamic Acid Monoammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Glutamic Acid Monoammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4.H3N/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H3/t3-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 164.0797 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?