Läs mer
L-glutaminsyra monokaliumsalt monohydrat, 97+%
Produktkod. 11413457
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413457 1000 g 1000g
11423457 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17232.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2058.67 SEK
    1848.65 SEK / 1000g
    Save 210.02 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6382-01-0 | C5H11KNO5 | 204,243 g/mol
L-glutaminsyramonokaliumsaltmonohydrat fungerar som en vanlig excitatorisk signalsubstans som agonisten vid kainat, N-metyl-D-aspartatreceptor (NMDA) och quisqualatreceptorer i centrala nervsystemet. Det används också i cellkultur som en komponent i MEM-lösning av icke-essentiella aminosyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-glutaminsyramonokaliumsaltmonohydrat fungerar som en vanlig excitatorisk neurotransmittor som agonisten vid kainat, N-metyl-D-aspartatreceptor (NMDA) och quisqualatreceptorer i centrala nervsystemet. Det används också i cellkultur som en komponent i MEM-lösning av icke-essentiella aminosyror.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6382-01-0
Molekylformel C5H11KNO5
Molekylvikt (g/mol) 204.243
MDL-nummer MFCD00150343
InChI-nyckel VMWJTBYKMYBHOC-QTNFYWBSSA-N
Synonym l-glutamic acid hydrate potassium, l-glutamicacid,monopotassiumsalt,monohydrate
PubChem CID 87237506
IUPAC-namn (2S)-2-aminopentandisyra;kalium;hydrat
LEDER C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[K]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate
Smältpunkt 115 °C till 118 °C
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvantitet 1000 g
Formel vikt 203,25 (185,23 Vattenfattig)
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.