Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-glutaminsyra mononatriumsalt
Produktkod. 15475669
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475669 10 g 10g
15485669 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475669 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63424.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.10 SEK
    494.65 SEK / 10g
    Save 122.45 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 142-47-2 | C5H8NNaO4 | 169,11 g/mol
L-glutaminsyramononatriumsalt används som smakförstärkare, svinfodertillsats samt för att förbättra smaken av bittra läkemedel. Det används terapeutiskt för att minska ammoniaknivåerna i blodet. Den fungerar som en excitatorisk aminosyraneurotransmittor, som är en agonist vid glur- och NMDA-receptorer. Vidare används det för att minska intaget av natrium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-47-2
Molekylformel C5H8NNaO4
Molekylvikt (g/mol) 169.11
MDL-nummer MFCD00150138
InChI-nyckel LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYNA-M
Synonym natriumglutaminat, sodium glutamate, glutamate sodium, monosodioglutammato, sodium l-glutamate, glutammato monosodico, monosodium l-glutamate, sodium hydrogen glutamate, monosodium glutamate, glutamic acid, monosodium salt
PubChem CID 86748263
LEDER [Na+].NC(CCC(O)=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid monosodium salt
Färg Vitt
Merck Index 14,6254
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i eter.
IUPAC-namn natrium-2-amino-4-karboxibutanoat
Kvantitet 10 g
Formel vikt 169.11
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.