Läs mer
L-Glutamic acid monosodium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466506
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
16466506 100 mg
16411746 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16466506 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14608A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress L-Glutamic acid monosodium salt acts as an excitatory transmitter and an agonist at all subtypes of glutamate receptors (metabotropic, kainate, NMDA, and AMPA). (S)-Glutamic acid shows a direct activating effect on the release of DA from dopaminergic terminals.
L-Glutamic acid monosodium salt acts as an excitatory transmitter and an agonist at all subtypes of glutamate receptors (metabotropic, kainate, NMDA, and AMPA). (S)-Glutamic acid shows a direct activating effect on the release of DA from dopaminergic terminals.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid monosodium salt
Fysisk form Crystals
CAS 142-47-2
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H8NNaO4
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Löslighetsinformation H2O : 7.14 mg/mL (42.22 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O[Na])CC[C@H](N)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 169.11
Formel vikt 169.11
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.