Läs mer
L-Glutamic Acid Monosodium Salt Monohydrate, 98+%, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10665682 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10665682 250 g Plastic powder jar 250g
1 options
Produktkod. 10665682 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer G/0513/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 165°C
CAS 142-47-2
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
Molekylformel C5H8NNaO4
MDL-nummer MFCD00150138
Synonym natriumglutaminat, sodium glutamate, glutamate sodium, monosodioglutammato, sodium l-glutamate, glutammato monosodico, monosodium l-glutamate, sodium hydrogen glutamate, monosodium glutamate, glutamic acid, monosodium salt
InChI-nyckel LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYNA-M
LEDER [Na+].NC(CCC(O)=O)C([O-])=O
IUPAC-namn (2S)-2-aminopentanedioic acid;sodium
Molekylvikt (g/mol) 169.11
PubChem CID 86748263
Formel vikt 169.111g/mol
Förpackning Plastic powder jar