Läs mer
L-glutaminsyra mononatriumsaltmonohydrat, 98+%
Produktkod. 11419743
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419743 250 g 250g
11409743 1000 g -
11429743 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419743 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12919.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6106-04-3 | C5H10NNaO5 | 187,13 g/mol
L-glutaminsyra mononatriumsaltmonohydrat är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier. Används även för att intensifiera smaker av livsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-glutaminsyra mononatriumsaltmonohydrat är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier. Används även för att intensifiera smaker av livsmedel.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6106-04-3
Molekylformel C5H10NNaO5
Molekylvikt (g/mol) 187.13
MDL-nummer MFCD00150138
InChI-nyckel GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Synonym monosodium glutamate, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, p.a, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate nt, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, saj special grade, monosodium glutamate, united states pharmacopeia usp reference standard, l-glutamic acid, monosodium salt, low endotoxin, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production., suitable for cell culture
PubChem CID 87090819
IUPAC-namn (2S)-2-aminopentandisyra;natrium;hydrat
LEDER C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
Smältpunkt 228 °C (dekomposition)
Beilstein 4164348
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvantitet 250 g
Formel vikt 187,14 (169,12 Vattenfattig)
Optisk rotation +22° (c=1 i 6N HCl)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.