Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(+)-glutaminsyramononatriumsaltmonohydrat, 99 %
Produktkod. 10237543 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10237543 10 kg Plasttrumma 10kg
10265390 1 kg Plastflaska 1kg
10142770 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10237543 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 119940100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 6106-04-03 | C5H8NNaO4·H2O | 187.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6106-04-03
Molekylformel C5H8NNaO4·H2O
Molekylvikt (g/mol) 187.13
MDL-nummer MFCD00150138
InChI-nyckel GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Specifications
Kemiskt namn eller material L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
Smältpunkt 232.0°C
Färg Vitt
Klorid 2000ppm max
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.99
Förlust vid torkning 0.5% max. (100°C, 5 hrs)
Förpackning Plasttrumma
Linjär formel NaO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·H2O
Specifik rotation + 25.00
Sulfat 500ppm max
Synonym monosodium glutamate, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, p.a, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate nt, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, saj special grade, monosodium glutamate, united states pharmacopeia usp reference standard, l-glutamic acid, monosodium salt, low endotoxin, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production., suitable for cell culture
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
LEDER C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[Na]
IUPAC-namn (2S)-2-aminopentandisyra;natrium;hydrat
Specifikt rotationsförhållande + 25.00 (20.00°C c=10,2 N HCl)
Kvantitet 10 kg
PubChem CID 87090819
Formel vikt 187.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.