Läs mer
L-(+)-glutaminsyra, mononatriumsalt, monohydrat, BAKER™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15508794 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15508794 500 g Varje
1 options
Produktkod. 15508794 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer M74607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1056.48 SEK
    936.17 SEK / Paket med 1
    Save 120.31 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-02-2027
En klass av kemikalier för laboratoriebruk
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Glutamic Acid, Monosodium Salt
Namnnotering Monohydrat
CAS 6106-04-3
Molekylformel C5H10NNaO5
Förpackning Poly flaska
Synonym monosodium glutamate, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, p.a, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate nt, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, saj special grade, monosodium glutamate, united states pharmacopeia usp reference standard, l-glutamic acid, monosodium salt, low endotoxin, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production., suitable for cell culture
InChI-nyckel GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
LEDER C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[Na]
IUPAC-namn (2S)-2-aminopentandisyra;natrium;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 187.13
Kvantitet 500 g
PubChem CID 87090819
Formel vikt 187.13
Procent renhet 98,5 till 101,5 %
Kvalitet FCC