Läs mer
L-glutaminsyra mononatriumsalt, TRC
Produktkod. 30408278
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30408278 100 g
1 options
Produktkod. 30408278 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG597123100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic Acid Monosodium Salt
CAS 142-47-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C5H8NNaO4
Kvantitet 100 g
Synonym Accent, Accent (Food Additive), Ancoma, Chinese Seasoning, E 621, Glutacyl, Glutalin, Glutamate Sodium, Glutamic Acid Monosodium Salt, Glutavene, L-Glutamic Acid Sodium Salt, L-Monosodium Glutamate, MSG, MSG (Food Additive), Monosodium L-Glutamate, Monosodium Glutamate, NSC 135529, RL 50, Sodium L-Glutamate, Sodium Glutamate, Sodium Hydrogen Glutamate, Sodium Monoglutamate, Vetsin, Zest
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1
LEDER [Na+].N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; (2S)-2-amino-5-hydroxy-5-oxopentananoat
Molekylvikt (g/mol) 169.11
Formel vikt 169.0351