Läs mer
L-glutaminsyra, multikompendiell, FCC, J.T. Baker™
Produktkod. 15507964 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15507964 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15507964 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 207706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2745.00 SEK
    2590.57 SEK / 1kg
    Save 154.43 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högren, multikompensiell L-glutaminsyra lämplig för tillverkning, bearbetning eller ompaketering.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic Acid
CAS 56-86-0
Molekylformel C5H9NO4
Förpackning Poly flaska
MDL-nummer MFCD00002634
Synonym l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
InChI-nyckel WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC(CCC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-aminopentandisyra
Molekylvikt (g/mol) 147.13
Kvantitet 1 kg
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
Formel vikt 147.13
Procent renhet 98,5 till 101,5 %
Densitet 1L = 1.54kg
Kvalitet FCC/Multi-Compendial