Läs mer
Melford L-glutaminsyra, kaliumsalt
Produktkod. 30018284
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
30018284 1 kg
1 options
Produktkod. 30018284 Leverantör Melford Leverantörsnummer G252001000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 6382-01-0
  • Molekylformel: C 5 H 8 KNO 4 H 2 O
  • Molekylvikt: 203,25
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic Acid, Potassium Salt
CAS 6382-01-0
Molekylformel C5H8KNO4-H2O
Kvantitet 1 kg