Läs mer
L-glutaminsyra, TRC
Produktkod. 30006273
Change view
Kvantitet:
10 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006273 10 g
30004451 10 mg
30004017 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006273 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG59696010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-86-0
Molekylformel C5 H9 N O4
Molekylvikt (g/mol) 147.13
Synonym Glutamic acid, L-Glutamic acid, Glutamic acid, L- (7CI,8CI), (+)-L-Glutamic acid, (2S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-2-Amino-1,5-pentanedioic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-Glutamic acid, 1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, 2-Aminoglutaric acid, 2-Aminopentanedioic acid, Aciglut, E 620, Glusate, Glutacid, Glutamic acid, Glutamicol, Glutamidex, Glutaminic acid, Glutaminol, Glutaton, L-(+)-Glutamic acid, L-Glutaminic acid, L-α-Aminoglutaric acid, NSC 143503, Pentanedioic acid, 2-amino-, (S)-, Sortem, l-Glutaminic acid, α-Aminoglutaric acid, α-Glutamic acid
IUPAC-namn (2S)-2-aminopentanedioinsyra
LEDER N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Kvantitet 10 g
Formel vikt 147.0532
Procent renhet >95%