Läs mer
L-Glutamic Anhydride Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Glutamic Anhydride Hydrochloride |
| CAS | 5165-15-1 |
| Molekylformel | C5H7NO3 • HCl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (S)-3-Aminodihydro-2H-Pyran-2,6(3H)-dione Hydrochloride, (3S)-3-Aminodihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO3.ClH/c6-3-1-2-4(7)9-5(3)8;/h3H,1-2,6H2;1H/t3-;/m0./s1 |
| LEDER | O=C(OC1=O)[C@H](CC1)N.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.113646 |