Läs mer
L-Glutamine-13C5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Glutamine-13C5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 |
| Formel vikt | 151.0859 |
| Procent renhet | >95% |