missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Glutamine-2,3,3,4,4-d5, TRC

Produktkod. 30406952
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406952 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30406952 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG59700510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Glutamine-2,3,3,4,4-d5
CAS 14341-78-7
Molekylformel C5 D5 H5 N2 O3
Kvantitet 10 mg
Synonym (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic Acid-d5, 2-Aminoglutaramic Acid-d5, Acustasin-d5, Aesgen 14-d5, Cebrogen-d5, Glumin-d5, L-2-Aminoglutaramidic Acid-d5, L-Glutamic Acid γ-αmide-d5, Levoglutamide-d5, NSC 27421-d5, Saforis-d5, Stimulina-d5, γ-Glutamine-d5
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2,3D
LEDER [2H]C([2H])(C(=O)N)C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2,5-diamino-2,3,3,4,4-pentadeuterio-5-oxopentanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 151.18
Formel vikt 151.1005
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.