Läs mer
L-Glutamine-2,3,3,4,4-d5, TRC
Produktkod. 30407925
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30407925 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30407925 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG59700525MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamine-2,3,3,4,4-d5
CAS 14341-78-7
Molekylformel C5 D5 H5 N2 O3
Kvantitet 25 mg
Synonym (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic Acid-d5, 2-Aminoglutaramic Acid-d5, Acustasin-d5, Aesgen 14-d5, Cebrogen-d5, Glumin-d5, L-2-Aminoglutaramidic Acid-d5, L-Glutamic Acid γ-αmide-d5, Levoglutamide-d5, NSC 27421-d5, Saforis-d5, Stimulina-d5, γ-Glutamine-d5
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2,3D
LEDER [2H]C([2H])(C(=O)N)C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2,5-diamino-2,3,3,4,4-pentadeuterio-5-oxopentanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 151.18
Formel vikt 151.1005
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.