Learn More
Gibco™ L-glutamin (200 mM)
Product Code. 11534546 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Regulatorisk status:
Användning av in-vitrodiagnostik
Unit Size:
100ml
20ml
Kvantitet:
20 x 100 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Regulatorisk status Unit Size Kvantitet
11534546 Användning av in-vitrodiagnostik 20ml -
11510626 - - 20 x 100 ml
11500626 Användning av in-vitrodiagnostik 100ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 11534546 Supplier Gibco™ Supplier No. 25030032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 SEK
    131.65 SEK / 20ml
    Save 14.35 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
L-glutamin (200 mM)
L-Glutamin är en aminosyra som krävs för cellodling. L-Glutamin deltar i bildningen av purin- och pyrimidinnukleotider, aminosocker, glutation, L-glutamat och andra aminosyror, såväl som i proteinsyntes och glukosproduktion. Till skillnad från de flesta andra aminosyror är L-glutamin inte stabil i lösning. Hastigheten med vilken nedbrytningen fortskrider är en funktion av tid, temperatur och pH. Gibco™ L-glutamin är en färdig att använda 200 mM stamlösning som fungerar som ett cellodlingstillskott. Den optimala koncentrationen beror på celltypen och mediet som används för att odla cellerna, men ligger i allmänhet inom intervallet 2-–6 mM.
Vi erbjuder också Gibco™ GlutaMAX™ Tillskott som ett stabilt alternativ till L-glutamin.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ L-glutamin tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ L-glutaminprodukt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad cGMP, ISO 13485 standard, FDA
Innehåll och lagring –5 till– 20 °C
Beskrivning L-glutamin (200mM), 20mL, 100X koncentration, flytande form, deltar i bildningen av purin- och pyrimidinnukleotider, aminosocker, glutation, L-glutamat och andra aminosyror, L-glutamin 200mM-lösning är klar till en lagerlösning.
Koncentration 100 X
Form Vätska
Produkttyp L-glutamin
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 20 ml
Regulatorisk status Användning av in-vitrodiagnostik
För in vitro-diagnostik.