Läs mer
Gibco™ L-glutamin (200 mM)
Produktkod. p-7076027
Kvantitet:
20 ml
100 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11534546
Brand: Gibco™ 25030032
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
L-glutamin (200 mM)
L-Glutamin är en aminosyra som krävs för cellodling. L-Glutamin deltar i bildningen av purin- och pyrimidinnukleotider, aminosocker, glutation, L-glutamat och andra aminosyror, såväl som i proteinsyntes och glukosproduktion. Till skillnad från de flesta andra aminosyror är L-glutamin inte stabil i lösning. Hastigheten med vilken nedbrytningen fortskrider är en funktion av tid, temperatur och pH. Gibco™ L-glutamin är en färdig att använda 200 mM stamlösning som fungerar som ett cellodlingstillskott. Den optimala koncentrationen beror på celltypen och mediet som används för att odla cellerna, men ligger i allmänhet inom intervallet 2-–6 mM.
Vi erbjuder också Gibco™ GlutaMAX™ Tillskott som ett stabilt alternativ till L-glutamin.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ L-glutamin tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ L-glutaminprodukt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad cGMP, ISO 13485 standard, FDA
Innehåll och lagring –5 till– 20 °C
Beskrivning L-glutamin (200mM), 20mL, 100X koncentration, flytande form, deltar i bildningen av purin- och pyrimidinnukleotider, aminosocker, glutation, L-glutamat och andra aminosyror, L-glutamin 200mM-lösning är klar till en lagerlösning.
Koncentration 100 X
Form Vätska
Produkttyp L-glutamin
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 20 ml
Regulatorisk status För in vitro-diagnostik
För in vitro-diagnostik.