Läs mer
Cytiva L-glutamin
Produktkod. 10453332
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10453332 100 ml 100ml
10691233 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10453332 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30034.01
 Begränsad artikel
I lager
Komplettera serum- och proteinfria media med denna aminosyra.
  • Format: Flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara fryst
Beskrivning L-glutamin, 200 mM lösning (29,2 mg/ml-glutamin i 0,85 % NaCl), 100 mL
Koncentration 29.2 mg/mL
Form Vätska
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Kvantitet 100 ml