Läs mer
L-Glutamin, ≥98,5 %, Ultrapure
Produktkod. p-7082818 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15875148 100 g Plastflaska 100g
15885148 250 g Plastflaska 250g
15895148 500 g Plastflaska 500g
15875288 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15875148 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J16285.22
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146,146 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-85-9
Molekylformel C5H10N2O3
Molekylvikt (g/mol) 146.146
MDL-nummer MFCD00008044
InChI-nyckel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC-namn (2S)-2,5-diamino-5-oxopentansyra
LEDER C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamine
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723797
Kvantitet 100 g
Formel vikt 146.14
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.