Läs mer
L-glutamin, 99 till 100 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 17867496 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17867496 100 g -
11354249 5 g 5g
17827496 250 g -
11384249 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17867496 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210180680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    896.00 SEK
    852.96 SEK / 100g
    Save 43.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 56-85-9
Molekylformel C5H10N2O3
Molekylvikt (g/mol) 146.15
MDL-nummer MFCD00008044
InChI-nyckel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-karbamoylbutansyra
LEDER N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Glutamine
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99 till 100%
Kvantitet 100 g
Formel vikt 146.1
Fysisk form Pulver