Läs mer
L-glutamin, 99-100 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11485192 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485192 25 g 25g
11495192 100 g 100g
11405202 250 g 250g
11415202 500 g 500g
11425202 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Afficher la politique du retour.
Code produit 11485192 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219467825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00 SEK
    490.74 SEK / 25g
    Save 25.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 56-85-9
Molekylformel C5H10N2O3
Molekylvikt (g/mol) 146.15
MDL-nummer MFCD00008044
InChI-nyckel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-karbamoylbutansyra
LEDER N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spécification
Kemiskt namn eller material L-Glutamine, 99-100%
Kvantitet 25 g
Kvalitet Cellkultur
Fysisk form Kristaller
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.